Principaux documents
H6263
Sigma-Aldrich
Hydra Peptide Fragment 7-11
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Lys-Val-Ile-Leu-Phe
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H54N6O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
618.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C(N)CCCCN)C(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
H C Schaller et al.
European journal of biochemistry, 138(2), 365-371 (1984-01-16)
By exposing different sites of the 'head activator', different sets of antibodies were designed and produced which recognised either the amino or the carboxy terminus of the free 'head activator', which reacted with 'head activator' in a tissue-fixed conformation, or