Principaux documents
H6006
Sigma-Aldrich
7-(β-Hydroxypropyl)theophylline
Synonyme(s) :
(1,3-Dimethyl-7-[2-hydroxypropyl]-2,6-dioxopurine), Proxyphylline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Chaîne SMILES 
CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12
InChI
1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3
Clé InChI
KYHQZNGJUGFTGR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves