Principaux documents
H5636
SAFC
3β-Hydroxychol-5-en-24-oic acid 3-sulfate sodium salt
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5-cholen-24-oic acid 3-sulfate, 5-Cholen-24-oic acid-3β-ol-3-sulfate
About This Item
Formule linéaire :
C24H36O6SNa2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.58
Code UNSPSC :
12352200
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Parmentier, G. and Eyssen, H.
Journal of Chromatography A, 152, 285-285 (1978)