H5270
Hydrocortisone 17-butyrate
Synonyme(s) :
11β,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-butyrate, Cortisol 17-butyrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(=O)CCC)C(=O)CO
InChI
1S/C25H36O6/c1-4-5-21(30)31-25(20(29)14-26)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-23(15,2)22(17)19(28)13-24(18,25)3/h12,17-19,22,26,28H,4-11,13-14H2,1-3H3/t17-,18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
Clé InChI
BMCQMVFGOVHVNG-TUFAYURCSA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Application
- in the synthesis of hydrocortisone butyrate (HB)-loaded poly(d,l-lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles
- as a topical corticosteroid (CS) to study its effects on keratinocyte proliferation in hyperproliferant keratinocytes (HaCaT) model
- in the preparation of solid lipid nanoparticles (SLN)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable