H4538
Anti-Histone Deacetylase 5 (HDAC5) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC5-35, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-HD5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HDAC5-35, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~124 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using total cell extracts of NIH3T3 fibroblast cell or SW480 cell extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC5(10014)
mouse ... Hdac5(15184)
rat ... Hdac5(84580)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- western blotting
- immunostaining
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité