H2775
DL-threo-β-Hydroxyaspartic acid
Synonyme(s) :
threo-2-Amino-3-hydroxysuccinic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO5/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,6H,5H2,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Clé InChI
YYLQUHNPNCGKJQ-JCYAYHJZSA-N
Informations sur le gène
human ... GLUL(2752)
mouse ... GLUL(14645)
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable