H2537
Anti-Histone Deacetylase 7 (HDAC7) (YS-19) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
404,00 €
About This Item
404,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~105 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1.5-1.8 μg using RIPA extract of 293T cells expressing recombinant human HDAC7
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
western blot: 1:500 using whole extracts of rat PC12 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC7(51564)
mouse ... Hdac7(56233)
rat ... Hdac7a(84582)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- antibody microarray
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable