H2029
Herpes simplex virus-I proteinase substrate II
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Gly-Ile-Ala-Gly-His-Thr-Tyr-Leu-Gln-Ala-Ser-Glu-Lys-Phe-Lys-Nle-Trp-Gly-Ala-Glu
About This Item
Pureté
≥90% (HPLC)
Composition
Peptide content, ~60%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]cn3)NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)CN)[C@@H](C)CC)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable