H1879
8-Hydroxyquinoline β-D-glucopyranoside
About This Item
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCC1OC(Oc2cccc3cccnc23)C(O)C(O)C1O
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable