H1754
DL-β-Hydroxyphenethylamine
Synonyme(s) :
2-Amino-1-phenylethanol, α-(Aminomethyl)benzyl alcohol, DL-β-Hydroxyphenethylamine, Phenylethanolamine
About This Item
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
160 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
56-58 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
NCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
Clé InChI
ULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable