Principaux documents
GW22554F
Sigma-Aldrich
Anti-PSMB4 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Source biologique
chicken
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Genway 15-288-22554F
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PSMB4(5692)
Immunogène
Immunogen Sequence: GI # 4506199, sequence 1-264
Recombinant proteasome (prosome, macropain) subunit, β type, 4
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable