GW20086F
Anti-Human IgM antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Immunoglobulin M
385,00 €
About This Item
385,00 €
Produits recommandés
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Genway 15-288-20086F
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IGHM(3507)
Catégories apparentées
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable