GW10807F
Anti-GAG polyprotein antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GAG_HV1N5, Anti-Gag polyprotein
About This Item
Source biologique
chicken
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
viral
Fabricant/nom de marque
Genway 15-288-10807F
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human immunodeficiency virus 1 ... Gag(155030)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable