Principaux documents
GN724201
Greiner universal beaker
volume 100 mL, size 56 mm × 70 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pack of 1200 ea
Fabricant/nom de marque
Greiner 724201
Disponibilité
available only in China, China
Taille
56 mm × 70 mm
Volume
100 mL
Autres remarques
Browse all glass beakers