Principaux documents
GN676051
Greiner plate sealer
Breathseal, sterile
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Matériaux
acrylic (Glue:adhesive)
foil (Foil:fibres, porous, non woven tape)
paper (Poly-coated Kraft-paper with silicone)
Stérilité
sterile
Caractéristiques
piercable
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Greiner 676051
Disponibilité
available only in China