Principaux documents
GN655098
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
96 well, TC treated, white μClear®
Synonyme(s) :
culture dishes, culture plates, multi dishes, Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 32 ea
Fabricant/nom de marque
Greiner 655098
Disponibilité
available only in China
Taille
96 wells
Adéquation
suitable for (cell culture)
Informations légales
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH