Principaux documents
GN443102
Greiner feces container
30 mL, cap w/ spoon, conical bottom, blue screw cap
About This Item
Code UNSPSC :
41123300
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
Greiner 443102
Disponibilité
available only in China