Principaux documents
GN381061
Greiner CapMat for sealing multiwell plates
96 well, round nap, ethylene vinyl acetate, translucent
Synonyme(s) :
Greiner CapMats for sealing multiwell plates
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Greiner 381061
Disponibilité
available only in China
Résistance chim./phys.
Greiner CapMats are DMSO-resistant and withstand temperatures from -20°C to +60°C