Principaux documents
GE30152105010150
Sera-Mag Magnetic Streptavidin Coated particles
Cytiva 30152105010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
Synonyme(s) :
Magnetic streptavidin beads
5 ML
819,00 €
819,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 ML
819,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
NA.56
819,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
ligand
(Streptavidin Coated particles)
Forme
suspension (1% Solids)
Conditionnement
pkg of 5 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 30152105010150
Concentration
10 mg/mL
Taille moy. des particules
1 μm
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Application
Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles typical application uses include sample preparation, proteomics, nucleic acid isolation, and immunoassay applications.
Caractéristiques et avantages
Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles allow convenient covalent coupling of target molecules.
  • Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
  • Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
  • Available in Sera-Mag SpeedBeads and original Sera-Mag versions.
  • Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
  • Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Remarque sur l'analyse
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informations légales
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable