GE29401323
StrepTrap™ XT prepacked chromatography column
pack of 5 × 5 mL, prepacked chromatography column
Synonyme(s) :
StrepTrap™ High Performance
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for chromatography
Conditionnement
pack of 5 × 5 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 29401323
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Achieve highly pure Strep-tag II and Twin-Strep-tag recombinant proteins
- Experience fast purifications with simple elution
- Physiological conditions and mild elution preserve target protein activity
- Ensures quick and easy regeneration
- Compatible with a wide range of detergents, denaturants, and other additives
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C