GE29400461
HiTrap® Capto™ Core 700
Cytiva 29400461, pack of 1 × 1 mL
79,00 €
About This Item
79,00 €
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 29400461
Température de stockage
room temp
Description générale
Caractéristiques et avantages
- High capacity and productivity in flowthrough mode.
- Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification.
- Wide operational window of pH and conductivity.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable