GE27-4110-01
Poly (A)
Cytiva 27-4110-01, pack of 100 mg
Synonyme(s) :
Polyadenylated RNA, Polyadenylic acid
290,00 €
About This Item
290,00 €
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 100 mg
Fabricant/nom de marque
Cytiva 27-4110-01
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Stockage et stabilité