Principaux documents
GE19152104010150
Sera-Mag SpeedBead Blocked Amino particles
Cytiva 19152104010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids), size 5 mL
1 EACH
571,00 €
571,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
571,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
NA.56
571,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
ligand
(Amino Particles)
Taille
5 mL
Forme
suspension (1% Solids)
Fabricant/nom de marque
Cytiva 19152104010150
Concentration
10 mg/mL
Taille moy. des particules
1 μm
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informations légales
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable