GE18-1102-47
Glass Plates
unframed, H × W × D 200 mm × 260 mm × 4 mm, pack of 2 ea
319,00 €
About This Item
319,00 €
Produits recommandés
Matériaux
glass
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 18110247
H × l × P
200 mm × 260 mm × 4 mm