Principaux documents
GE17-5073-01
SP Sepharose XL
Cytiva 17-5073-01, pack of 300 mL
Synonyme(s) :
Résine échangeuse de cations, SP Sepharose XL
1 PKG
764,00 €
764,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
764,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Nomenclature NACRES :
NA.56
764,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
ligand
sulphopropyl
Description
Ion Exchanger Type (value)
Conditionnement
pack of 300 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-5073-01
Matrice
6% cross-linked agarose with dextran surface extenders
Taille des particules
45-165 μm
Diamètre moyen
90 μm
cleaning in place
3-14
Plage de travail
4-13
Adéquation
suitable for bioprocess medium
Catégories apparentées
Description générale
SP Sepharose XL est un échangeur de cations fort conçu pour les étapes de capture de biomolécules à partir de matières premières d′alimentation clarifiées.
Application
SP Sepharose XL est basé sur une matrice d′agarose à 6 % en forme de billes, fortement réticulée et comparable au milieu SP Sepharose Fast Flow. Les chaînes de dextrane sont couplées de façon covalente à la matrice d′agarose et modifiées par des groupes sulfopropyle (SP), échangeurs de cations forts, avec des liaisons éther chimiquement stables. La matrice d′agarose stable et les longues chaînes flexible de dextrane liés à des groupes chargés augmentent ensemble la capacité de charge, tout en permettant un débit élevé.
Grâce à ses grandes capacités de charge et à sa stabilité chimique, SP Sepharose XL est adapté à l′étape de capture d′un processus en aval, caractérisé par une charge d′une grande quantité d′échantillons bruts.
En tant que membre de la famille de milieux BioProcess, SP Sepharose XL répond aux exigences de l′industrie en assurant un approvisionnement sûr et une assistance technique et réglementaire totale.
Caractéristiques et avantages
  • La grande capacité de charge permet une capture plus productive à partir de matières premières d′alimentation clarifiées.
  • Échangeur de cations fort conçu pour les étapes de capture
  • Haute stabilité chimique pour le nettoyage en place (CIP)/la décontamination
  • La nature hydrophile de la matrice de base garantit une faible liaison non spécifique et donc un faible taux d′impuretés dans l′éluat.
Stockage et stabilité
Remarque : ce produit peut être expédié jusqu'à 90 jours avant sa date de péremption. Pour de plus amples informations sur la date de péremption d'un lot, veuillez contacter le service technique.
Stocker entre 4 et 30 °C (éthanol à 20 %+ acétate de sodium à 0,2 M)
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d′analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Informations légales
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Articles
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
This page covers detailed aspects of each step in an IEX separation to improve resolution and overall performance.
Protocoles
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.