GE17-1182-01
RESOURCE™ RPC
Cytiva 17-1182-01, pack of 3 mL
1 170,00 €
About This Item
1 170,00 €
Produits recommandés
ligand
matrix surface
Caractéristiques
autoclavable 20 min at 121°C
Conditionnement
pack of 3 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-1182-01
Paramètres
580 psi
Taille du lit
6.4 mm × 100 mm
Volume du lit
3 mL
Matrice
polystyrene/divinylbenzene
Taille moy. des particules
15 μm (monosized)
cleaning
1-14
Plage de travail
1-12
Capacité
~10 mg binding capacity
Adéquation
suitable for bioprocess medium
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Wide pH range (1-12), outstanding selectivity, chemical resistance, high capacity, and high resolution at high flow rates.
- Excellent scalability, from RESOURCE™ to FineLINE columns.
- Use RESOURCE™ RPC 3 mL column for higher resolution and method development on a 10 cm bed height.
Stockage et stabilité