Principaux documents
GBL505096
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose film slides
96 round pads, 6 mm diam.glass substrate
Synonyme(s) :
nitrocellulose slides, protein microarrays
1 EA
230,00 €
230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
230,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122600
Nomenclature NACRES :
NB.15
230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
nitrocellulose (on glass)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 505096
Taille externe
74 mm × 110 mm
Type de liaison
medium binding surface
Description générale
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Informations légales
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.