Principaux documents
GBL246880
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system tray set
size 16 wells, round, with stainless steel spring clips
Synonyme(s) :
incubation chambers, microarray hybridization chambers, slide chambers
1 EA
169,00 €
169,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
169,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122600
Nomenclature NACRES :
NB.15
169,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
black silicone (Acrylic tray)
round wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
wells 16
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 246880
Taille
16 wells
Volume des puits
350 μL
Couleur
none
Description générale
ProPlate re-usable, multi-well chambers form removable, leak-proof wells on virtually any slide surface without the use of adhesive.
Designs feature ANSI-SLAS compliant well spacing to facilitate multichannel pipetting.
Multiple slides insert easily into frames having a standard microtiter plate footprint for automated processing.
Informations légales
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.