Principaux documents
GBL103230
Grace Bio-Labs reusable CultureWell gaskets
wells, 3, well L × W × depth 9.5 mm × 9.5 mm × 0.8 mm, well capacity (300-500 μL)
Synonyme(s) :
reusable slide gasket, reusable slide well
10 EA
93,80 €
93,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
93,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122600
Nomenclature NACRES :
NB.22
93,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear silicone
Stérilité
(non-sterile)
non-sterile
Caractéristiques
wells 3
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 103230
L externe × l
61 mm × 24 mm
Puits, L × l × profondeur
9.5 mm × 9.5 mm × 0.8 mm
Surface des puits
0.7 cm2
Capacité des puits
(300-500 μL)
Puits
3
Description générale
Gaskets are ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes. Gaskets are non-sterile and may be sterilized by autoclaving, UV or alcohol. Ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes and to isolate cells using removable hydrophobic barriers on coverglass.
Application
High resolution microscopy
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
Informations légales
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.