Principaux documents
G9891
Sigma-Aldrich
β-glycérophosphate disodium salt hydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
BGP, Glycérol 2-phosphate disodium salt hydrate
About This Item
Formule linéaire :
(HOCH2)2CHOP(O)(ONa)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.04 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤0.20% α-isomer
Pf
102-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Application
βLe β-glycérophosphate (BGP) est un inhibiteur de sérine/thréonine phosphatases classique, utilisé dans les tampons de réaction kinase. Il est souvent associé à d'autres inhibiteurs de phosphatases/protéases pour une inhibition à large spectre. Il se comporte comme un donneur de phosphate organique et a été utilisé dans des milieux de culture pour la différenciation de cellules souches mésenchymateuses en cellules ostéoblastiques. Le BGP sert également à tamponner le milieu M17 pour la culture de Lactococcus dans l'expression de protéines recombinantes.
Initiation de la différenciation de cellules souches de la moelle osseuse incluses dans un gel de chitosane/collagène naturel conçu pour le génie tissulaire.
Glycero-2-phosphate is a component of dexamethasone based hormone cocktail used to induce mesechymal stem cell (MSC) differentiation into osteoblasts.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
  1. Which document(s) contains shelf-life or expiration date information for a given product?
    If available for a given product, the recommended re-test date or the expiration date can be found on the Certificate of Analysis.
  2. How do I get lot-specific information or a Certificate of Analysis?
    The lot specific COA document can be found by entering the lot number above under the "Documents" section.
  3. How do I find price and availability?
    There are several ways to find pricing and availability for our products. Once you log onto our website, you will find the price and availability displayed on the product detail page. You can contact any of our Customer Sales and Service offices to receive a quote.  USA customers:  1-800-325-3010 or view local office numbers.
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product. 
  5. Is this Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891, a cGMP Product?
    Yes. This product is produced under cGMP.
  6. What can I use to solubilize Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891?
    This product is soluble in water at a concentration of 50 mg/mL, yielding a clear, colorless solution.
  7. What concentration of Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891, is used in cell culture?
    Product No. G9891 is tested in cell culture for toxic effects at 0.1 mg/mL. It is used at 10-20 mM for inhibition of phosphatase activity.
  8. Is there an alternative product if Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891, is on backorder?
    Similar products are Product Nos. 50020, G6376 and G1150.
  9. Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891, is "cell culture tested". What does that mean for this product?
    Growth studies are carried through two subculture generations at 0.1 mg/mL. Cells are counted, and growth is plotted as a logarithmic function of time in culture. Seeding efficiencies, doubling time, and final cell densities are determined. During the testing period, cultures are examined microscopically for atypical morphology and evidence of cytotoxicity.
  10. What is the solution stability of Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891?
    β-Glycerophosphate undergoes very slow hydrolysis at 100°C in 1 M hydrochloric acid. The implication is that solutions would be relatively stable at acidic pH.
  11. What is the water content in Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891?
    The water content can vary from lot to lot.  It is typically in the range of 24-31%.  The information can be found on the lot-specific certificate of analysis.
  12. What is Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891, used for?
    β-glycerophosphate is used in cell culture as an inhibitor of alkaline phosphatase. It is routinely used in culture of osteoblast/osteoclast cell lines where the activity of alkaline phosphatase needs to be inhibited (measurement of phosphorylated proteins, etc). A search on PubMed lists over 2500 articles citing "glycerophosphate" and "culture". Most references are for induction of bone lineage cells or for inhibition of phosphatase activity in other types of cell culture.
  13. My question is not addressed here, how can I contact Technical Service for assistance?
    Ask a Scientist here.
Natsumi Watanabe et al.
Human gene therapy, 24(3), 283-294 (2013-01-31)
Hemophilia is an X-linked bleeding disorder, and patients with hemophilia are deficient in a biologically active coagulation factor. This study was designed to combine the efficiency of lentiviral vector transduction techniques with murine adipose tissue-derived stem/stromal cells (mADSCs) as a
Monica Echeverry-Rendon et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 193, 111153-111153 (2020-06-07)
Magnesium (Mg) is a material widely used in industrial applications due to its low weight, ductility, and excellent mechanical properties. For non-permanent implants, Mg is particularly well-suited because of its biodegradability, while its degradation products are not harmful. However, Mg
Mario-Luca Suvà et al.
Cancer research, 69(5), 1776-1781 (2009-02-12)
Cancer stem cells that display tumor-initiating properties have recently been identified in several distinct types of malignancies, holding promise for more effective therapeutic strategies. However, evidence of such cells in sarcomas, which include some of the most aggressive and therapy-resistant
Nastaran Abbarin et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 30(5), 775-785 (2014-11-20)
Amelotin (AMTN) is a recently discovered protein that is specifically expressed during the maturation stage of dental enamel formation. It is localized at the interface between the enamel surface and the apical surface of ameloblasts. AMTN knock-out mice have hypomineralized
Lucas R Brun et al.
SpringerPlus, 3, 676-676 (2014-12-19)
The aim of this study was to evaluate the effect of strontium ranelate (SrR) on bone mineral density (BMD) and bone turnover markers after 1 year of treatment. Additionally, the effect of SrR in bisphosphonate-naïve patients (BP-naïve) compared to patients previously