Documents
G9284
Sigma-Aldrich
Guanidine hydrochloride solution
Colorless liquid, 7.8 - 8.3 M, pH- 4.5 - 5.5
Synonyme(s) :
Aminoformamidine hydrochloride, Chlorure de guanidinium, Chlorure de guanidium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH5N3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.53
Numéro Beilstein :
3591990
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.55
Application
Le chlorhydrate de guanidine en solution a été utilisé :
  • pour dénaturer des protéines.
  • pour homogénéiser des échantillons d'hypothalamus, de thalamus, de cortex préfrontal et de tronc cérébral en vue de l'extraction de la protéine β-amyloïde (Aβ) totale et de la quantification de l'Aβ42.
  • comme dénaturant chaotropique pour traiter des échantillons de virus de l'immunodéficience humaine 1 (VIH-1) afin d'étudier ses effets sur la sensibilité du VIH-1 et d'évaluer la stabilité de ses protéines.
Actions biochimiques/physiologiques
La guanidine‐HCl (Gnd-HCl), un agent chaotropique efficace, est largement utilisée comme dénaturant dans l'isolement de l'ARN, la dénaturation des protéines globulaires et les études sur le repliement des protéines. C'est un tampon à échantillons qui permet d'éluer de manière rapide et efficace les complexes protéiques purifiés par affinité et qui convient bien à l'étape de digestion des protéines qui s'ensuit. La Gnd-HCl peut servir à extraire des protéines des tissus riches en matrice extracellulaire (MCE) comme les os, le cartilage, les ligaments et les tendons. La Gnd-HCl n'est pas utilisée dans les expériences de protéomique en raison de son interférence avec l'activité trypsine à faible concentration molaire et de sa tendance à précipiter en présence de dodécylsulfate de sodium (SDS). Elle permet de réaliser des expériences rapides de purification par affinité et de spectrométrie de masse (AP-MS) en une seule étape.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Jianwen Xu et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 110(12), 3819-3828 (2021-09-11)
The purpose of this investigation was to highlight the utility of nuclear magnetic resonance (NMR) as a multi-attribute method for the characterization of therapeutic antibodies. In this case study, we compared results from isothermal chemical denaturation (ICD) and NMR with
Nitish Agrawal et al.
PloS one, 6(6), e21339-e21339 (2011-07-09)
The HIV-1 envelope glycoprotein (Env) spike is challenging to study at the molecular level, due in part to its genetic variability, structural heterogeneity and lability. However, the extent of lability in Env function, particularly for primary isolates across clades, has
Jessica Colby-Milley et al.
PloS one, 10(6), e0130177-e0130177 (2015-06-16)
In addition to cognitive decline, individuals affected by Alzheimer's disease (AD) can experience important neuropsychiatric symptoms including sleep disturbances. We characterized the sleep-wake cycle in the TgCRND8 mouse model of AD, which overexpresses a mutant human form of amyloid precursor
Yalda Ashraf Kharaz et al.
Proteomics, 17(13-14) (2017-05-27)
Exploring the tendon proteome is a challenging but important task for understanding the mechanisms of physiological/pathological processes during ageing and disease and for the development of new treatments. Several extraction methods have been utilised for tendon mass spectrometry, however different
Jon W Poulsen et al.
Journal of proteome research, 12(2), 1020-1030 (2012-11-29)
Protein digestion is an integral part of the "shotgun" proteomics approach and commonly requires overnight incubation prior to mass spectrometry analysis. Quadruplicate "shotgun" proteomic analysis of whole yeast lysate demonstrated that Guanidine-Hydrochloride (Gnd-HCl) protein digestion can be optimally completed within