Principaux documents
G8770
Sigma-Aldrich
Growth Hormone Releasing Factor Fragment 1-40 human
≥90% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C194H317N61O63S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
4544.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Essai
≥90% (HPLC)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GHRH(2691)
Amino Acid Sequence
Tyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Met-Ser-Arg-Gln-Gln-Gly-Glu-Ser-Asn-Gln-Glu-Arg-Gly-Ala
Actions biochimiques/physiologiques
Equipotent to GRF (1-44) in stimulating release of somatotropin from anterior pituitary; endogenous peptide originally found in human pancreatic tumor cells, but also seen in hypothalamus
Liaison
Similar to G 0263, but prepared by Sigma.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable