G8046
Anti-phospho-G3BP (pSer149) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-G3BP1, Anti-GAP SH3 domain-binding protein, Anti-HDH-VIII, Anti-RAS-GTPase-activating protein SH3-domain binding protein 1, Anti-human DNA helicase VIII
540,00 €
About This Item
540,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~68 kDa
Espèces réactives
human, rat (predicted), mouse (predicted)
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of human K562 and HeLa cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer149)
Informations sur le gène
human ... G3BP1(10146)
mouse ... G3bp1(27041)
rat ... G3bp1(171092)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable