Principaux documents
G7640
Sigma-Aldrich
Glycolithocholic acid ethyl ester
Synonyme(s) :
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H47NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Description
anionic
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]34[H])[C@H](C)CCC(=O)NCC(=O)OCC)[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2