G6501
Glycerol phosphate disodium salt hydrate
isomeric mixture
Synonyme(s) :
Glycerophosphate disodium salt hydrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Chaîne SMILES
O.[Na].OCC(CO)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Forme physique
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable