Key Documents
G5297
Sigma-Aldrich
Glp-Asn-Pro-d-Tyr-d-Trp-NH2
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
JAK4D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H40N8O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
688.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: >2 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@H](Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(N)=O
InChI
1S/C34H40N8O8/c35-28(44)16-26(41-31(47)23-11-12-29(45)38-23)34(50)42-13-3-6-27(42)33(49)40-25(14-18-7-9-20(43)10-8-18)32(48)39-24(30(36)46)15-19-17-37-22-5-2-1-4-21(19)22/h1-2,4-5,7-10,17,23-27,37,43H,3,6,11-16H2,(H2,35,44)(H2,36,46)(H,38,45)(H,39,48)(H,40,49)(H,41,47)/t23-,24+,25+,26-,27-/m0/s1
Clé InChI
SZQSOKVXBMULDL-VQHLWIOESA-N
Informations sur le gène
Amino Acid Sequence
Glp-Asn-Pro-Tyr-Trp-NH2
Actions biochimiques/physiologiques
The synthetic peptide Glp-Asn-Pro-d-Tyr-d-Trp-NH2 mimics and amplifies central actions of TRH in rat without releasing TSH. Glp-Asn-Pro-d-Tyr-d-Trp-NH2 has dual pharmacological activities: it inhibits TRH-DE and binds to central TRH receptors with nM affinity in rat hippocampus and cortex but not pituitary or heterologous cells expressing TRH receptor 1 (TRHR1) or TRH receptor 2 (TRHR2). The peptide can be a potent tool for probing the role of TRH actions in the CNS and a platform for development of novel TRH-based therapeutics for neuro diseases.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable