Principaux documents
G4894
Sigma-Aldrich
Glycine-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12N2O3 · HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)CN)ccc12
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable