G4144
Gly-Arg-Ala-Asp-Ser-Pro-Lys
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
GRADSPK
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H51N11O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
729.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥97% (HPLC)
Composition
Peptide content, ~60%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CN)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Negative control peptide for the integrin-binding peptide GRGDSPK.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Clément Faye et al.
The Journal of biological chemistry, 284(33), 22029-22040 (2009-06-09)
Endostatin is an endogenous inhibitor of angiogenesis. Although several endothelial cell surface molecules have been reported to interact with endostatin, its molecular mechanism of action is not fully elucidated. We used surface plasmon resonance assays to characterize interactions between endostatin