G3751
Glu-Val-Phe
About This Item
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C(NC(=O)C(N)CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H27N3O6/c1-11(2)16(22-17(25)13(20)8-9-15(23)24)18(26)21-14(19(27)28)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13-14,16H,8-10,20H2,1-2H3,(H,21,26)(H,22,25)(H,23,24)(H,27,28)
Clé InChI
FVGOGEGGQLNZGH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable