Principaux documents
G3254
Sigma-Aldrich
Gly-DL-Leu-DL-Ala
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H21N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(NC(=O)CN)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-6(2)4-8(14-9(15)5-12)10(16)13-7(3)11(17)18/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)
Clé InChI
PAWIVEIWWYGBAM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable