Principaux documents
G2127
Sigma-Aldrich
Gly-Lys hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H17N3O3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.NCCCCC(NC(=O)CN)C(O)=O