G1627
Gly-His
powder
About This Item
Produits recommandés
product name
Gly-His,
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCC(=O)NC(Cc1cnc[nH]1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12N4O3/c9-2-7(13)12-6(8(14)15)1-5-3-10-4-11-5/h3-4,6H,1-2,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
YIWFXZNIBQBFHR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable