G1166
Monoclonal Anti-Glutamic Acid Decarboxylase 65 antibody produced in mouse
clone GAD-6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GAD 65
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GAD-6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mammals (and some lower vertebrates)
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:500
western blot: 1:1,000-1:5,000
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GAD2(2572)
mouse ... Gad2(14417)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable