G0541
Anti-Glutamate Receptor NMDAR1 (NR1) (Splice Variant Insert N1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
antigen 100 kDa
Espèces réactives
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
dot blot: 1:1000
immunohistochemistry: 1:1000
western blot: 1:1000
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Grin1(24408)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable