Principaux documents
G0512
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(3-carboxy-4-hydroxyanilide)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O6/c13-8(12(19)20)2-4-10(16)14-6-1-3-9(15)7(5-6)11(17)18/h1,3,5,8,15H,2,4,13H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20)/t8-/m0/s1
Clé InChI
SXXQCQDCWZFRGY-QMMMGPOBSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable