Principaux documents
F9882
SAFC
Undecaprenol
~95%
Synonyme(s) :
Prenol C55
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C55H90O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
767.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
~95%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO