Documents
F9761
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-1-deoxy-D-fructose
~98% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11FO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.15
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
~98% (TLC)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H11FO5/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h4-6,8,10-12H,1-2H2
Clé InChI
RSKQTWRWSVXAHS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable