Principaux documents
F9751
Sigma-Aldrich
N-Formyl-L-tyrosine
powder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.20
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N[C@@]([H])(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H11NO4/c12-6-11-9(10(14)15)5-7-1-3-8(13)4-2-7/h1-4,6,9,13H,5H2,(H,11,12)(H,14,15)/t9-/m0/s1
Clé InChI
ROUWPHMRHBMAFE-VIFPVBQESA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Mostafa Basiony et al.
Journal of fungi (Basel, Switzerland), 6(2) (2020-06-07)
The dityrosine layer is a unique structure present in the spore wall of the budding yeast Saccharomyces cerevisiae. The primary constituent of this layer is bisformyl dityrosine. A sporulation-specific protein, Dit1 is localized in the spore cytosol and produces a
Leo D Bemena et al.
Journal of biochemistry, 163(2), 123-131 (2018-01-25)
The outermost layer of the yeast Saccharomyces cerevisiae spore, termed the dityrosine layer, is primarily composed of bisformyl dityrosine. Bisformyl dityrosine is produced in the spore cytosol by crosslinking of two formyl tyrosine molecules, after which it is transported to