F8890
Folic acid
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥97%
Synonyme(s) :
PteGlu, Pteroyl-L-glutamic acid, Vitamin M
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥97%
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Chaîne SMILES
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
Clé InChI
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1