A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H25N3O3SHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.99
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow
solubility
methylene chloride: 50 mg/mL, slightly hazy, yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(cc1)-c2nc(sc2-c3ccc(OC)cc3)C(=O)N4CCN(C)CC4
InChI
1S/C23H25N3O3S.ClH/c1-25-12-14-26(15-13-25)23(27)22-24-20(16-4-8-18(28-2)9-5-16)21(30-22)17-6-10-19(29-3)11-7-17;/h4-11H,12-15H2,1-3H3;1H
InChI key
YWMAVHIKOAOSFM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective cyclooxgenase-1 (COX-1) inhibitor.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)